Läs mer
Labconco™ Serumflaskor
Produktkod. 15173065 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15173065 125 mL Paket med 100
15163065 2 mL Paket med 100
15153065 3 mL Paket med 100
11894740 5 mL Paket med 100
15113065 10 mL Paket med 100
15123065 20 mL Paket med 100
11804750 30 mL Paket med 100
15133065 50 mL Paket med 100
15143065 100 mL Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15173065 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7574210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16715.00 SEK
    15776.58 SEK / Paket med 100
    Save 938.42 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Perfekt för långtidsförvaring av frystorkade prover. Labconco Serumflaskor är speciellt utformade för lyofiliseringstillämpningar.
  • Enhetlig tunnväggkonstruktion säkerställer jämn frysning och torkning
  • Idealiska behållare för användning i FreeZone Torkar för stoppbrickor
  • Kan anslutas till ventilportar på torkkammare och grenrör
  • Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Material Glas
Antal per förpackning 100/PK
Sterilitet Icke-steril
Stängningsstorlek 20 mm
Produkttyp Serumflaska