Läs mer
Labconco™ Serumflaskor
Produktkod. p-7111358 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Kapacitet (metrisk):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
50 mL
100 mL
125 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 15163065
Brand: Labconco™ 7575010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Perfekt för långtidsförvaring av frystorkade prover. Labconco Serumflaskor är speciellt utformade för lyofiliseringstillämpningar.
  • Enhetlig tunnväggkonstruktion säkerställer jämn frysning och torkning
  • Idealiska behållare för användning i FreeZone Torkar för stoppbrickor
  • Kan anslutas till ventilportar på torkkammare och grenrör
  • Levereras i förpackningar om 100 st
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Färg Klart
Material Glas
Antal per förpackning 100/PK
Sterilitet Icke-steril
Produkttyp Serumflaska
Stängningsstorlek 13 mm