Läs mer
Gravis Serumflaskor
Produktkod. 11783813
Change view
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
24 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11783813 8 mL
11772555 15 mL
11782555 24 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11783813 Leverantör Gravis Leverantörsnummer F018094672
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    982.00 SEK
    884.46 SEK / Paket med 224
    Save 97.54 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Provides excellent storage for liquids in the laboratory. Gravis Single Use Crimping Bottles are excellent for holding serums.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Material Glas
Antal per förpackning 224 förpackning
Kvantitet 224 förpackning
Formatera Kolv
Halsfinish 20mm
Produkttyp Serumflaska