Läs mer
Gravis Serumflaskor
Produktkod. p-8009931
Kapacitet (metrisk):
8 mL
15 mL
24 mL
Produktkod. 11783813
Brand: Gravis F018094672
Bara null kvar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 8 mL
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Material Glas
Antal per förpackning 224 förpackning
Kvantitet 224 förpackning
Formatera Kolv
Halsfinish 20mm
Produkttyp Serumflaska