missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SGC-0946, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(3-((((2R,3S,4R,5R)-5-(4-Amino-5-bromo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl)(isopropyl)amino)propyl)-3-(4-(tert-butyl)phenyl)urea |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H40BrN7O4/c1-16(2)35(12-6-11-31-27(39)34-18-9-7-17(8-10-18)28(3,4)5)14-20-22(37)23(38)26(40-20)36-13-19(29)21-24(30)32-15-33-25(21)36/h7-10,13,15-16,20,22-23,26,37-38H,6,11-12,14H2,1-5H3,(H2,30,32,33)(H2,31,34,39)/t20-,22-,23-,26-/m1/s1 |
| Formel vikt | 617.2325 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?