Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Endast enhet
Mycket effektiv och pålitlig mikrofluidisk plattform för att förbättra GC-anslutningen
Brand:  SGE™ 123724
5594.83 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15209183
  • 5745.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 25-09-2025
Beskrivning
  • 1,1 mm OD-slang ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
Port Splitter
0.53 mm
Portar B och C 0,25/0,32 mm
SGE Silflow mikrokanalsenhet
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Endast enhet > 0,53 mm; Endast enhet