Läs mer
SGE™ SilFlow™ GC 3 Port Splitter: Endast enhet
Mycket effektiv och pålitlig mikrofluidisk plattform för att förbättra GC-anslutningen
5745.00 SEK
Specifikationer
Typ | Port Splitter |
---|---|
För användning med | SGE Silflow mikrokanalsenhet |
Produktkod | Brand | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Diameter (metrisk) Inre | Diameter (metrisk) Yttre | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15299173
|
SGE™
123723 |
Portar B och C 0,25/0,32 mm | 1.1 mm |
5745.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 15-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15209183
|
SGE™
123724 |
Portar B och C 0,25/0,32 mm | 0.53 mm |
5745.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 23-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
15219183
|
SGE™
123725 |
0.25/0.32 mm | 0.25/0.32 mm |
5745.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 19-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
||||
Beskrivning
- 1,1 mm OD-slang ingår ej
Specifikationer
Port Splitter | |
SGE Silflow mikrokanalsenhet |