Läs mer
SGTA Mouse anti-Human, Clone: 1.90E+09, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2845.00 SEK - 4710.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | SGTA |
|---|---|
| Klona | 1900000000 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1036, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18242965
|
Novus Biologicals
NBP2-59426-50UL |
50 μL |
2845.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18243522
|
Novus Biologicals
NBP2-59426-100UL |
100 μL |
4710.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
SGTA Monoclonal specifically detects SGTA in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Specifikationer
| SGTA | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| alphaSGT, Alpha-SGT, protein containing three tetratricopeptide repeats, SGT1, SGThSGT, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat-containing protein alpha, UBP, Vpu-binding protein | |
| SGTA | |
| IgG1 κ | |
| Protein A purified |
| 1900000000 | |
| Western Blot 1:1000, Flow Cytometry 1:10-1:1036, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Liquid. In PBS (pH 7.4), 10% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 6449 | |
| Recombinant human SGTA (1-313aa) purified from E. coli | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only