Läs mer
Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Sharps Container
Produktkod. 11920368
Kapacitet (metrisk):
4 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11920368
Brand: Sharpsafe™ SHA4100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use the Sharpsafe™ Polypropylene Biohazard Sharps Container facilitate the safe management of wastes from healthcare activities.
  • Polypropylene
  • 50Pack
  • Yellow
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4 L
Färg Yellow
Höjd (metrisk) 248 mm
Längd (metrisk) 175 mm
Kvantitet 50 Pk.
Bredd (metrisk) 175 mm
Material Polypropylene