Läs mer
Fisherbrand™ Plåt komprimerad kork
Produktkod. 12396447 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material:
Kork
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12396447 Kork Paket med 5
1 options
Produktkod. 12396447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.28 SEK
    255.56 SEK / Paket med 5
    Save 156.72 SEK
    38% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för entomologiskt arbete.
Komprimerad plåt med tjocklek på 6 mm
Specifikationer
För användning med (applikation) För entomologiskt arbete
Kvantitet 5/Pk.
Storlek 300 x 300mm
Material Kork
Produkttyp Insektsspridningsbräda