Läs mer
SKF 81297C, TRC
Produktkod. 30426143
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426143 100 mg
30408994 10 mg
30426142 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426143 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS550020100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67287-39-2
Molekylformel C16H17BrClNO2
Molekylvikt (g/mol) 370.67
Synonym 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-phenyl-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrobromide, 6-Chloro-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine-7,8-diol Hydrobromide, SKF 81297 Hydrobromide
IUPAC-namn 6-klor-1-fenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepin-7,8-diol; Hydrobromid
LEDER OC1=CC2=C(C(Cl)=C1O)CCNCC2C3=CC=CC=C3.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material SKF 81297C
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2.BrH/c17-15-11-6-7-18-9-13(10-4-2-1-3-5-10)12(11)8-14(19)16(15)20;/h1-5,8,13,18-20H,6-7,9H2;1H
Formel vikt 369.0131