Läs mer
Gravis Engångspressningsflaskor
Produktkod. 11702565
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
24 mL
50 mL
100 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Färg
11702565 100 mL Bärnsten
11793813 10 mL Klart
11703823 15 mL Klart
11713823 24 mL Klart
11792555 50 mL Bärnsten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11702565 Leverantör Gravis Leverantörsnummer F02144488
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.00 SEK
    768.34 SEK / Paket med 88
    Save 83.66 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Ger utmärkt förvaring av vätskor i laboratoriet. Gravis Engångspressningsflaskor är utmärkta för att hålla serum.
  • Finns i klart eller bärnstensfärgat glas för ljuskänsliga material
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Halsdiameter 20 mm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Material Soda Lime Glas
Antal per förpackning 88 förpackning
Kvantitet 88 förpackning
Höjd (metrisk) 95 mm
Diameter (metrisk) 52 mm
Produkttyp Crimpflaska