Läs mer
Gravis Engångspressningsflaskor
Beskrivning
- Finns i klart eller bärnstensfärgat glas för ljuskänsliga material
- Tillverkad av soda lime glas
- Halsdiameter 20 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 20 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Antal per förpackning | 168 förpackning |
| Kvantitet | 168 förpackning |
| Formatera | Crimpflaska |
| Halsfinish | 20mm |
| Höjd (metrisk) | 59 mm |
| Produkttyp | Crimpflaska |
| Visa mer |