Läs mer
Gravis Engångspressningsflaskor
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
24 mL
50 mL
100 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Beskrivning
- Finns i klart eller bärnstensfärgat glas för ljuskänsliga material
- Tillverkad av soda lime glas
- Halsdiameter 20 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 24 mL |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 20 mm |
| Material | Soda Lime Glas |
| Antal per förpackning | 252 förpackning |
| Kvantitet | 252 förpackning |
| Produkttyp | Crimpflaska |