Läs mer
Gravis Engångspressningsflaskor
Produktkod. p-8009932
Kapacitet (metrisk):
10 mL
15 mL
24 mL
50 mL
100 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Produktkod. 11793813
Brand: Gravis F018124585
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt förvaring av vätskor i laboratoriet. Gravis Engångspressningsflaskor är utmärkta för att hålla serum.
  • Finns i klart eller bärnstensfärgat glas för ljuskänsliga material
  • Tillverkad av soda lime glas
  • Halsdiameter 20 mm
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Färg Klart
Diameter (metrisk) yttre hals 20 mm
Material Soda Lime Glas
Antal per förpackning 168 förpackning
Kvantitet 168 förpackning
Produkttyp Crimpflaska