Läs mer
BRAND™ Soda Lime glasgängade flaskor
Produktkod. 10223312 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Beläggning:
Hold (Håll)
etylenakrylatbeläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Beläggning Förpackningsstorlek
10223312 500 mL Hold (Håll) Varje
10407231 2500 mL etylenakrylatbeläggning Varje
10400602 100 mL Hold (Håll) Varje
10723273 250 mL Hold (Håll) -
10233312 2500 mL Hold (Håll) Varje
10660953 1000 mL Hold (Håll) Varje
10390092 100 mL etylenakrylatbeläggning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10223312 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 704016
Beräknad leverans: 16-11-2026
Soda-lime glasflaska har eten-akrylatbeläggning som omsluter glasflaskan som ett skyddshölje.
  • Soda-lime glas (bärnsten)
  • Skruvlock, polypropen (PP), hällring PE-LD
  • Runda glasflaskor med smal mun
  • Utrymmesbesparande kvadratisk bas
  • Finns etylen-akrylat-belagd eller obelagd
  • Beläggningen omsluter glasflaskan som ett skyddshölje
  • Skulle flaskan gå sönder minskar splittringsriskerna avsevärt
  • Den maximala driftstemperaturen för belagda flaskor är 80° C
  • För att bevara beläggningen, rengör inte vid temperaturer över 60 graderº C
  • Med PP skruvlock GL45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Beläggning Hold (Håll)
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas