Läs mer
BRAND™ Soda Lime glasgängade flaskor
Produktkod. 10390092 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2500 mL
Beläggning:
Hold (Håll)
etylenakrylatbeläggning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10390092
Brand: BRAND™ 704002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Soda-lime glasflaska har eten-akrylatbeläggning som omsluter glasflaskan som ett skyddshölje.
  • Soda-lime glas (bärnsten)
  • Skruvlock, polypropen (PP), hällring PE-LD
  • Runda glasflaskor med smal mun
  • Utrymmesbesparande kvadratisk bas
  • Finns etylen-akrylat-belagd eller obelagd
  • Beläggningen omsluter glasflaskan som ett skyddshölje
  • Skulle flaskan gå sönder minskar splittringsriskerna avsevärt
  • Den maximala driftstemperaturen för belagda flaskor är 80° C
  • För att bevara beläggningen, rengör inte vid temperaturer över 60 graderº C
  • Med PP skruvlock GL45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Beläggning etylenakrylatbeläggning
Färg Bärnsten
Material Soda Lime Glas