Description
- Runda glasflaskor med smal mun
- Utrymmesbesparande kvadratisk bas
- Finns etylen-akrylat-belagd eller obelagd
- Beläggningen omsluter glasflaskan som ett skyddshölje
- Skulle flaskan gå sönder minskar splittringsriskerna avsevärt
- Den maximala driftstemperaturen för belagda flaskor är 80° C
- För att bevara beläggningen, rengör inte vid temperaturer över 60 graderº C
- Med PP skruvlock GL45
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 2500 mL |
| Beläggning | etylenakrylatbeläggning |
| Färg | Bärnsten |
| Material | Soda Lime Glas |