Läs mer
Sodium chlorate, 99% min, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 014267.D9
Kvantitet 5 x 1kg
 Se fler versioner av denna produkt
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11387857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2575.00 SEK
    2158.65 SEK / 5kg
    Save 416.35 SEK
    16% Av
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7775-09-9
106.44
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
516902
sodium;chlorate
ClNaO3
MFCD00003479
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
CHEBI:65242
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Sodium chlorate
5 x 1kg
ClNaO3
sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
sodium;chlorate
516902
106.45
Colorless granules
7775-09-9
99% min.
MFCD00003479
Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia.
[O-]Cl(=O)=O.[Na+]
106.44
CHEBI:65242
Odorless
2.5