Läs mer
Sodium chlorate, 99% min, Thermo Scientific™
487.00 SEK - 2158.65 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Molekylformel | ClNaO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.44 |
| MDL-nummer | MFCD00003479 |
| InChI-nyckel | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| PubChem CID | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| IUPAC-namn | sodium;chlorate |
| LEDER | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11377857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.22 |
100g |
487.00 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11367857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.A1 |
1kg |
690.00 SEK
1kg |
Beräknad leverans: 16-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11387857
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014267.D9 |
5 x 1kg |
2575.00 SEK 2158.65 SEK / 5kg Save 416.35 SEK 16% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Specifikationer
| Sodium chlorate | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| Odorless | |
| 2.5 g/cm3 |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| sodium;chlorate | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Colorless granules |
Säkerhet och hantering
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1, Packing Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures