Läs mer
Sodium chlorate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
Maximum level of impurities: Insoluble matter 0.005%, BrO3 0.015%, Cl 0.005%, SO4 0.001%, Heavy metals (as Pb) 0.001%, Fe 5ppm, Ca 0.002%, Mg 0.002%, K 0.01%
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044408.22
| Kvantitet | 100g |
|---|
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Specifikationer
| Sodium chlorate | |
| 7775-09-9 | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| ACS | |
| 2.5 g/cm3 at 20°C |
| For analysis ACS | |
| 100g | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| sodium;chlorate | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Odorless |
Säkerhet och hantering
- Sodium chlorate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorate