Läs mer
Sodium chlorate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
Maximum level of impurities: Insoluble matter 0.005%, BrO3 0.015%, Cl 0.005%, SO4 0.001%, Heavy metals (as Pb) 0.001%, Fe 5ppm, Ca 0.002%, Mg 0.002%, K 0.01%
615.00 SEK - 3880.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7775-09-9 |
|---|---|
| Molekylformel | ClNaO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.44 |
| MDL-nummer | MFCD00003479 |
| InChI-nyckel | YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M |
| Synonym | sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal |
| PubChem CID | 516902 |
| ChEBI | CHEBI:65242 |
| IUPAC-namn | sodium;chlorate |
| LEDER | [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11448600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.22 |
100g |
615.00 SEK
100g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11458600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.36 |
500g |
1280.00 SEK
500g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
11468600
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044408.A3 |
3880.00 SEK
2kg |
Beräknad leverans: 22-09-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| ClNaO3 | |
| MFCD00003479 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| CHEBI:65242 | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] |
Specifikationer
| Sodium chlorate | |
| 7775-09-9 | |
| ClNaO3 | |
| sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal | |
| YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M | |
| sodium;chlorate | |
| 516902 | |
| 106.45 | |
| Odorless |
| For analysis ACS | |
| 99% min. | |
| MFCD00003479 | |
| Soluble in water,glycerol,hydrazine,acetone and methanol. Slightly soluble in ethanol and ammonia. | |
| [O-]Cl(=O)=O.[Na+] | |
| 106.44 | |
| CHEBI:65242 | |
| ACS | |
| 2.5 g/cm3 at 20°C |
Säkerhet och hantering
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-887-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Sodium chlorate
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium chlorate