Läs mer
Sodium nitrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 424340010
816.00 SEK valid until 2026-07-03
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
Kvantitet 1kg
Förpackning Plastic Bottle
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10063973
  • 960.00 SEK / 1kg
Upp till 50 % rabatt på produkter inom biovetenskap
Använd kampanjkoden 27965
Alle Werbeaktionen anzeigen
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-99-4
84.99
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
NNaO3
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodium;nitrate
Spezifikation
Sodium nitrate
1kg
NNaO3
16,86
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium;nitrate
24268
84.99
ACS Reagent
7631-99-4
99+%
NaNO3
15, 8778
Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.99
CHEBI:63005
99+%
Plastic Bottle
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.