Läs mer
Sodium nitrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific™
590.00 SEK - 6198.26 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 7631-99-4 |
|---|---|
| Molekylformel | NNaO3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 84.994 |
| InChI-nyckel | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
| PubChem CID | 24268 |
| ChEBI | CHEBI:63005 |
| IUPAC-namn | sodium;nitrate |
| LEDER | [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Förpackning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Förpackning | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
|
10697791
|
Thermo Scientific Acros
424345000 |
500g | Plastic bottle |
590.00 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
10063973
|
Thermo Scientific Acros
424340010 |
1kg | Plastic Bottle |
960.00 SEK
1kg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
10697771
|
Thermo Scientific Acros
424340030 |
3kg | Plastic Bottle |
2445.00 SEK
3kg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
11914281
|
Thermo Scientific Acros
424340100 |
10kg | Plastic drum |
6198.26 SEK
10kg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 7631-99-4 | |
| 84.994 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| CHEBI:63005 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] |
| NNaO3 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| 24268 | |
| sodium;nitrate |
Specifikationer
| Sodium nitrate | |
| 99+% | |
| NaNO3 | |
| 15, 8778 | |
| VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
| sodium;nitrate | |
| 24268 | |
| 84.99 | |
| ACS Reagent |
| 7631-99-4 | |
| NNaO3 | |
| 16,86 | |
| sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
| [N+](=O)([O-])[O-].[Na+] | |
| 84.994 | |
| CHEBI:63005 | |
| ≥99% |
Säkerhet och hantering
GHS P Statement May intensify fire; oxidizer. Causes serious eye irritation.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Take any precaution to avoid mixing with combustibles. In case of major fire and large quantities: Evacuate area. Fight fire remotely due to the risk of explosion. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Warning
- Sodium nitrate
Signalord
- Varning
Riskkategorier
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.