Läs mer
Sodium nitrate, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Acros 424340030
2078.25 SEK valid until 2026-07-03
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27965" för att få ditt kampanjpris.
Kvantitet 3kg
Förpackning Plastic Bottle
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 10697771
  • 2445.00 SEK / 3kg
Upp till 50 % rabatt på produkter inom biovetenskap
Använd kampanjkoden 27965
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7631-99-4
84.99
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CHEBI:63005
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
NNaO3
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
24268
sodium;nitrate
Specifikationer
Sodium nitrate
3kg
NNaO3
16,86
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
sodium;nitrate
24268
84.99
ACS Reagent
7631-99-4
99+%
NaNO3
15, 8778
Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,slightly soluble in alcohol
[N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
84.99
CHEBI:63005
99+%
Plastic Bottle
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS Dokument