Läs mer
Natriumfosfat, monobasiskt, monohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434662 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434662 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11434662 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02191442.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 500g
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Används i stor utsträckning inom molekylärbiologi, biokemi och kromatografi. Natriumfosfat, monobasiskt, monohydrat, MP Biomedicals är ett reagens med mycket hög buffertkapacitet. Det är användbart i kombination med natriumfosfat, dibasic vid framställning av
Natriumfosfat förekommer i flera former: monobasisk ( NaH2P04) , dibasisk ( Na2HPO4 ) och tribasisk ( Na3P04) . De flesta neutrala natriumfosfatbuffertlösningar består av blandningar av monobasisk och dibasisk form i varierande grad, beroende på önskat pH för applikationen. IIt används i många tillämpningar, inklusive rening av antikroppar.
Specifikationer
CAS 10049-21-5
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Molekylformel H5NaO5P
MDL-nummer MFCD00149208
Synonym sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
Löslighetsinformation Fritt löslig i vatten; Olöslig i etanol.
InChI-nyckel BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O.[Na+].OP(O)(O)=O
IUPAC-namn natriumfosforsyrahydrat
Molekylvikt (g/mol) 139.00
PubChem CID 516949
Formel vikt 137.99
Procent renhet 98,0 % till 102,0 %
Kvalitet ACS