Läs mer
Natriumtartrat, Dihydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15598184 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15598184 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15598184 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 393101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    Lämplig för standardisering av Karl Fischer Reagenser
Kemiska identifierare
Molekylformel C4H8Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 230.08
MDL-nummer MFCD00150035
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
PubChem CID 131855972
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tartrate
Namnnotering Dihydrate
CAS 6106-24-7
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.82kg
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra;natrium;dihydrat
Formel vikt 230.08
Procent renhet 100.1%
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens