Läs mer
Solketal, 97 %
Código de producto. 10448120 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Tamaño de la unidad:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet Förpackning unitSize
10448120 100 g Glasflaska 100g
10458120 500 g Glasflaska 500g
13428388 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10448120 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153651000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-79-8
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00063238
InChI-nyckel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC-namn (2,2-dimetyl-l,3-dioxolan-4-yl)metanol
LEDER CC1(OCC(O1)CO)C
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Solketal
Namnnotering 97%
Smältpunkt -50°C
Färg Färglös
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 188.0°C to 189.0°C
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4330 to 1.4350
Kvantitet 100 g
Beilstein 19, V,2, 362
Merck Index 15, 5259
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viskositet 11 mPa.s (20°C)
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.