Läs mer
Solketal, 97 %
Produktkod. 11347855
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347855 500 g 500g
11337855 100 g 100g
11357855 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02814.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132,159 g/mol
Solketal är användbart för syntes av mono-, di- och triglycerider. Det används som startreagens för syntes av tulpalinderivat. Det fungerar som en bränsletillsats i bensin. Det är en hämmare av metyletylketon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Solketal är användbart för syntes av mono-, di- och triglycerider. Det används som startreagens för syntes av tulpalinderivat. Det fungerar som en bränsletillsats i bensin. Det är en hämmare av metyletylketon.
Löslighet Löslig i vatten
(fullständigt), alkohol, acetaler, estrar och etrar.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibla material är syror, Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-79-8
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.159
MDL-nummer MFCD00063238
InChI-nyckel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC-namn (2,2-dimetyl-l,3-dioxolan-4-yl)metanol
LEDER CC1(OCC(O1)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solketal
Smältpunkt -27°C
Densitet 1.064
Kokpunkt 188°C to 190°C
Flampunkt 80°C (176°F)
Brytningsindex 1.434
Kvantitet 500 g
Beilstein 104465
Merck Index 14,5213
Löslighetsinformation Soluble in water (fully),alcohol,acetals,esters,and ethers.
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Solketal
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Solketal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.