Läs mer
Solketal, 97 %
Produktkod. 13428388 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13428388 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10448120 100 g Glasflaska 100g
10458120 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13428388 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 153650025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 100-79-8 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-79-8
Molekylformel C6H12O3
Molekylvikt (g/mol) 132.16
MDL-nummer MFCD00063238
InChI-nyckel RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC-namn (2,2-dimetyl-l,3-dioxolan-4-yl)metanol
LEDER CC1(OCC(O1)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Solketal
Namnnotering 97%
Smältpunkt -50 °C
Färg Färglös
Densitet 1.0600g/mL, 1.06
Kokpunkt 188,0 °C till 189,0 °C
Flampunkt 90 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1,4330 till 1,4350
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 19, V,2, 362
Merck Index 15, 5259
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: blandbar. Andra lösligheter: blandbart med alkohol, acetaler, ester, etrar, aromatiska kolväten, klorerade kolväten, bensin och peteter
Viskositet 11 mPa (20 °C)
Formel vikt 132.16
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.