Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Högpresterande centrifugflaska
Produktkod. 15493554
Change view
Material:
PPCO
Polykarbonat
Förslutning ingår:
Ja
Nej
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förslutning ingår
15493554 PPCO Nej
15583377 Polykarbonat Ja
15339887 PPCO Ja
15589904 Polykarbonat Nej
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15493554 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 0101455
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2435.72 SEK
    2281.06 SEK / Paket med 2
    Save 154.66 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Denna högpresterande enliters centrifugflaska är designad för superhastighet och stor kapacitets centrifugprestanda upp till 20 584 xg och ökar produktiviteten.
Designad för superhastighet och stor kapacitet centrifugprestanda upp till 20 584 xg Thermo Scientific™ Sorvall™ Högpresterande 1 liters centrifugflaska ökar produktiviteten, och det nya höghållfasta aluminiumlocket förbättrar flaskans stöd och förbättrar kemisk resistens mot fenollösningar.
Designad för användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ superhastighet och stor kapacitet centrifuger med Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1-liters rotorer, Sorvall högpresterande 1 liters centrifugflaskor ger:
  • En hel liter i varje flaska vid g-krafter upp till 20 584 xg
  • Drifttemperaturintervall från 4° till 40 °C
  • Jämfört med Noryl™ plastkåpor 1 , den höghållfasta aluminiumkåpan
    • Förbättrar flaskstödet
    • Förbättrar kemisk beständighet mot fenollösningar
Dessa flaskor finns tillgängliga i både polypropensampolymer (PPCO) flaskor designade för utmärkt kemisk resistens och är autoklaverbara eller polykarbonat (PC) flaskor designade för utmärkt klarhet.
1 Baserat på interna testdata.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Klart
Fyll volymintervall 800 till 1000 ml
Material PPCO
Max. Provdensitet 1.2g/mL
Antal per förpackning 2
Produktlinje Sorvall
Förslutning ingår Nej
Graderad Nej
Max. Tvinga 20 584 xg (med Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX rotor i Sorvall LYNX 6000 eller 4000 superhastighetscentrifug)
För användning med (utrustning) Superhastighet och stor kapacitet Centrifuger
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Tätningslock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Form Rund
Produkttyp Centrifugerflaska
Visa mer Visa mindre
Cykelliv
  • Aluminiumlock: 1000 cykler eller 5 år (beroende på vilket som kommer först)
  • PPCO och PC-flaskor‡ : Byt ut flaskor och pluggar med 50 cykler; Byt ut o-ringar oftare om det behövs
Autoklavering
  • Aluminiumlock: 121 °C i 20 minuter eller 134 C °i 3 minuter
  • OBS: Autoklavera inte flaskor med förslutningar inkopplade för att förhindra att flaskorna kollapsar under kylning.
  • OBS: Vid autoklavering försvagas PC-flaskor och deras livslängd förkortas.
‡1000 ml superspeed-flaskor är en bärbar del med en begränsad livslängd. Flaskor som används med kompatibla prover förväntas visa fysiska tecken på slitage vid upprepad användning. Ta bort flaskor som visar tecken på slitage, sprickor, sprickor, missfärgning, gulning, deformation, ytrepor, skavsår eller kemiskt angrepp.