Läs mer
Thermo Scientific™ Sorvall™ Högpresterande centrifugflaska
Produktkod. p-6201000
Material:
PPCO
Polykarbonat
Förslutning ingår:
Ja
Nej
Produktkod. 15583377
Brand: Thermo Scientific™ 0101459
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna högpresterande enliters centrifugflaska är designad för superhastighet och stor kapacitets centrifugprestanda upp till 20 584 xg och ökar produktiviteten.
Designad för superhastighet och stor kapacitet centrifugprestanda upp till 20 584 xg Thermo Scientific™ Sorvall™ Högpresterande 1 liters centrifugflaska ökar produktiviteten, och det nya höghållfasta aluminiumlocket förbättrar flaskans stöd och förbättrar kemisk resistens mot fenollösningar.
Designad för användning med Thermo Scientific™ Sorvall™ superhastighet och stor kapacitet centrifuger med Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1-liters rotorer, Sorvall högpresterande 1 liters centrifugflaskor ger:
  • En hel liter i varje flaska vid g-krafter upp till 20 584 xg
  • Drifttemperaturintervall från 4° till 40 °C
  • Jämfört med Noryl™ plastkåpor 1 , den höghållfasta aluminiumkåpan
    • Förbättrar flaskstödet
    • Förbättrar kemisk beständighet mot fenollösningar
Dessa flaskor finns tillgängliga i både polypropensampolymer (PPCO) flaskor designade för utmärkt kemisk resistens och är autoklaverbara eller polykarbonat (PC) flaskor designade för utmärkt klarhet.
1 Baserat på interna testdata.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Fyll volymintervall 800 till 1000 ml
Material Polykarbonat
Max. Provdensitet 1.2g/mL
Antal per förpackning 2
Produktlinje N
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Max. Tvinga 20 584 xg (med Thermo Scientific Fiberlite F10-4x1000 LEX rotor i Sorvall LYNX 6000 eller 4000 superhastighetscentrifug)
Produkttyp Centrifugerflaska
För användning med (utrustning) Thermo Scientific™ Sorvall™ superhastighet och stor kapacitet centrifuger med Thermo Scientific™ Fiberlite™ 1-liters rotorer
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Lock
Genom förslutningsdispenseringen Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Visa mer Visa mindre
Cykelliv
  • Aluminiumlock: 1000 cykler eller 5 år (beroende på vilket som kommer först)
  • PPCO och PC-flaskor : Byt ut flaskor och pluggar med 50 cykler; Byt ut o-ringar oftare om det behövs
Autoklavering
  • Aluminiumlock: 121 °C i 20 minuter eller 134 C °i 3 minuter
  • OBS: Autoklavera inte flaskor med förslutningar inkopplade för att förhindra att flaskorna kollapsar under kylning.
  • OBS: Vid autoklavering försvagas PC-flaskor och deras livslängd förkortas.
1000 ml superspeed-flaskor är en bärbar del med en begränsad livslängd. Flaskor som används med kompatibla prover förväntas visa fysiska tecken på slitage vid upprepad användning. Ta bort flaskor som visar tecken på slitage, sprickor, sprickor, missfärgning, gulning, deformation, ytrepor, skavsår eller kemiskt angrepp.