Läs mer
Witeg™ Soxhlet-utsugningslampa
Produktkod. 11807700
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11807700 60 ml
11817700 125 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11807700 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 2 212 060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    915.27 SEK
    839.30 SEK / Paket med 1
    Save 75.97 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) Utrustning för soxhletutvinning
Produkttyp Soxhlet-utsugningslampa
Kapacitet (metrisk) 60 ml