Läs mer
Witeg™ Soxhlet-utsugningslampa
Produktkod. 11817700
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11817700 125 ml
11807700 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11817700 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer 2 212 125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.04 SEK
    1274.70 SEK / Paket med 1
    Save 115.34 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Specifikationer
För användning med (utrustning) Utrustning för soxhletutvinning
Produkttyp Soxhlet-utsugningslampa
Kapacitet (metrisk) 125 ml