Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet Extraktorhuvud
Produktkod. 10284191
Change view
Standard Taper Joint Top:
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Standard Taper Joint Top Förpackningsstorlek
10284191 NS 45/40 Varje
1 options
Produktkod. 10284191 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05400143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1750.00 SEK
    1499.71 SEK / Paket med 1
    Save 250.29 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Extraktorhuvuden enl. till Soxhlet
  • Extraktorhuvuden enl. till DIN 12602 och utöver DIN-standard
  • Med kon NS 29/32
  • Inkluderar NS- stoppkran i glas
  • Tillverkad av DURAN™ slang
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Material DURAN Slang
Inkluderar Glas NS avstängningskran
Standard konisk fog NS 45/40
Standard Taper Joint Top NS 45/40