Läs mer
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet-extraktorer med Allihn-kondensor
Produktkod. 10346121
Change view
Material:
DURAN Slang
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10346121 DURAN Slang Varje
1 options
Produktkod. 10346121 Leverantör Lenz Laborglasintrumente™ Leverantörsnummer 05365049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 SEK
    2956.26 SEK / Paket med 1
    Save 258.74 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
För extraktion från fasta ämnen med lösningsmedel
  • Lösningsmedlet recirkuleras kontinuerligt och destilleras från det extraherade provet innan det åter bringas i kontakt
    med det fasta ämnet
  • Extraktet koncentreras i destillationskolven
  • Metoden möjliggör en effektiv separation med relativt små mängder extraherande lösningsmedel
  • De kompletta apparaterna (alla gjorda av DURAN™ slangar) består av:
    • Extraktor i kompakt och robust utförande, med kolvanslutning NS 29/32
    • Allihn kondensor med gänga GL 14
    • Rundbottnad kolv
Specifikationer
Material DURAN Slang
Inkluderar 250 mL extraktor, Allihn kondensor (NS 45/40) och 500 mL rundbottnad kolv