Läs mer
Bel-Art™ Polypropen Mason Jar flaskor med bred mun
Produktkod. 15549971 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
946 mL
1900 mL
3800 mL
7600 mL
Diameter (metrisk):
81 mm
100 mm
125 mm
149 mm
188 mm
Höjd (metrisk):
135 mm
178 mm
213 mm
286 mm
334 mm
Produktkod. 15549971
Brand: Bel-Art™ F109150000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kraftig, läckagesäker förvaring.
  • Mycket stöttålig, tjockväggig polypropendesign, utmärkt för industriellt avfallsprovtagning, långtidsförvaring och laboratorieanvändning
  • Genomskinlig och kemikaliebeständig
  • Skruvlock av polypropen har ingjutna greppklackar för enkel vridning och avtagbar silikontätningsring
  • Standard 70 mm, G-gängade halsar
  • Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F), lossa locket vid autoklavering
Specifikationer
Kapacitet 64 oz., 1900 ml
Kapacitet (metrisk) 1900 mL
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Färg Genomskinligt
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Stängningsfärg Genomskinligt
Halsfinish 53-415
Förslutning ingår Ja
Disponibel Återanvändbar
Graderad Nej
Mun Bred, gängad
Form Cylindrisk
Höjd (metrisk) 213 mm
Produkttyp Flaska med bred mun
Stängningsmaterial Polypropen
Stängningsstorlek 53 till 415 mm
Diameter (metrisk) 125 mm
Förslutningstyp Skruvlock