Läs mer
Bel-Art™ Polypropen Mason Jar flaskor med bred mun
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
946 mL
1900 mL
3800 mL
7600 mL
Diameter (metrisk):
81 mm
100 mm
125 mm
149 mm
188 mm
Höjd (metrisk):
135 mm
178 mm
213 mm
286 mm
334 mm
Beskrivning
- Mycket stöttålig, tjockväggig polypropendesign, utmärkt för industriellt avfallsprovtagning, långtidsförvaring och laboratorieanvändning
- Genomskinlig och kemikaliebeständig
- Skruvlock av polypropen har ingjutna greppklackar för enkel vridning och avtagbar silikontätningsring
- Standard 70 mm, G-gängade halsar
- Autoklaverbar vid 121 °C (250 °F), lossa locket vid autoklavering
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 256 oz., 7600 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 7600 mL |
| Kapacitet (engelska) | 256 oz. |
| Färg | Genomskinligt |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stängningsfärg | Genomskinligt |
| Halsfinish | 53-415 |
| Förslutning ingår | Ja |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Visa mer |