Läs mer
Bel Art™ Poxygrid™ Rack och en halv
Extra långa provrörsställ för provrör med stor volym
603.75 SEK - 757.99 SEK
Specifikationer
Produkttyp | Provrörsställ |
---|---|
Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
Färg | Blått |
Håller | Rör (13 till 16 mm) |
Form | Rektangulär |
Produktkod | Brand | Positioner | Array | Mått (L x B x H) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Positioner | Array | Mått (L x B x H) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||
15560042
|
Bel Art™
F18786-0770 |
180 | 9 x 20 | 15,18 x 7,19 x 2,5 tum. (38,6 x 18,3 x 6,4 cm) |
646.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
15550042
|
Bel Art™
F18786-0750 |
180 | 9 x 20 | 15,18 x 7,19 x 2,5 tum. (38,6 x 18,3 x 6,4 cm) |
603.75 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 17-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
15570042
|
Bel Art™
F18786-0780 |
100 | 5 x 20 | 38,6 x 10,8 x 6,4 cm (15,19 x 4,25 x 2,5 tum) |
757.99 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 22-10-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||
Beskrivning
- Högkvalitativa epoxibelagda trådstänger
- Epoxibelagd ståltråd är kemisk och korrosionsbeständig
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Provrörsställ | |
Blått | |
Rektangulär | |
Ja, när det är tomt | |
-223 °C till +121 °C |
Autoklaveringsbar | |
Rör (13 till 16 mm) | |
3 nivåer | |
Icke-steril | |
16 mm |