Läs mer
Bel-Art™ Tejp för skyddande märkningstejpsystem
Tejp att använda med Bel-Art™ Skyddande märkningstejpsystem (kat.nr 1186750)
Brand:  Bel-Art™ F13491-0150
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 13425256
  • 708.64 SEK / Paket med 2
Bara null kvar
Beräknad leverans: 29-09-2025
Beskrivning
  • Genomskinlig tejp skyddar etiketter från frysen, autoklaven, syror, alkalier och organiska lösningsmedel.
  • Testresultat visar att tejpen förblir säkert fäst utan missfärgning efter att ha autoklaverats i 40 minuter vid °125 C (°258 F), såväl som efter en vecka i flytande kväve vid -196 C (-°321 °F).
  • Alla tejpstorlekar är 1 mil (0,001 tum) tjock med 1 mil (0,001 tum) av akryllim.
  • Klar, polypropen tejp har hög motståndskraft mot kemikalier och fukt; ger stor mångsidighet för tung labbanvändning
Specifikationer
Specifikationer
Autoklaveringsbar
Klart
Halvblank
Polypropen
Bläckstråle
Icke-steril
2/Pk.
1 mil
36 yd.
1,5 tum
Akryl
Sändning
Tejpa
Topp
Skyddande labbetiketttejp
Kraftig labbanvändning
1,5 tum
32.9 m x 38 mm
32.9 m
38 mm
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Bel-Art™ Tejp för skyddande märkningstejpsystem > Rensa tejp; 1,5 tum W