Beskrivning
- Tillverkad av polypropen och polyeten
- Spakpump med justerbart munstycke
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | Sprayhuvud |
| Material | Polyeten, Polypropen |
| För användning med (utrustning) | 250 till 1000 ml sprayflaska |
| Produkttyp | Spakpumpspruta med justerbart munstycke |