Läs mer
Buerkle™ Reservspruthuvuden för Buerkle™ Sprayflaska
Produktkod. 11818000 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
11818000 250 mL
13471379 500 mL
10452080 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11818000 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03092025
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen och polyeten. Buerkle™ Sprayhuvuden för sprayflaska har en spakpumpsspruta med justerbart munstycke.
  • Tillverkad av polypropen och polyeten
  • Spakpump med justerbart munstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Volym (metrisk) dispensering 1,2 ml/slag
Stängningsfärg Vitt
Produkttyp Spakpumpspruta med justerbart munstycke
För användning med (utrustning) Sprayflaska
Stängningsmaterial LDPE, polypropen, rostfritt stål
Förslutningstyp Spray
Genom förslutningsdispenseringen Ja