Läs mer
Buerkle™ Reservspruthuvuden för Buerkle™ Sprayflaska
Produktkod. 13471379 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13471379 500 mL
11818000 250 mL
10452080 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13471379 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 03092050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.90 SEK
    29.49 SEK / Paket med 1
    Save 49.41 SEK
    62% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen och polyeten. Buerkle™ Sprayhuvuden för sprayflaska har en spakpumpsspruta med justerbart munstycke.
  • Tillverkad av polypropen och polyeten
  • Spakpump med justerbart munstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Färg Vitt
Inkluderar Spakpumpsspruta med justerbart munstycke
För användning med (utrustning) 500 ml sprayflaska
Produkttyp Spakpumpspruta med justerbart munstycke