Läs mer
Buerkle™ Reservspruthuvuden för Buerkle™ Sprayflaska
Produktkod. p-7230562 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
1000 mL
Produktkod. 11818000
Brand: Buerkle™ 03092025
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen och polyeten. Buerkle™ Sprayhuvuden för sprayflaska har en spakpumpsspruta med justerbart munstycke.
  • Tillverkad av polypropen och polyeten
  • Spakpump med justerbart munstycke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Volym (metrisk) dispensering 1,2 ml/slag
Stängningsfärg Vitt
Produkttyp Spakpumpspruta med justerbart munstycke
För användning med (utrustning) Sprayflaska
Stängningsmaterial LDPE, polypropen, rostfritt stål
Förslutningstyp Spray
Genom förslutningsdispenseringen Ja