Läs mer
Thermo Scientific™ Specialvatten
Produktkod. 13432219
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13432219 1000 mL
1 options
Produktkod. 13432219 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 11201A/CTOC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dessa specialvatten är tillverkade, förpackade och testade enligt höga standarder och är högrenat vatten med låg TOC i 1L flaskor eller 4L glaskannor.
Tillverkad och förpackad och testad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ Specialty Waters är högrenat Low TOC-vatten i 1L flaskor eller 4L glaskannor. Thermo Scientific Produkter för total organisk kol (TOC)-analys inkluderar provtagnings- och förvaringsbehållare, autosampler-kompatibla flaskor och odlingsrör samt vatten med låg TOC.
  • Förpackad i förrengjorda bärnstensfärgade glasbehållare i klass 10 miljö
  • Renhet överstiger 17 MegaOhm resistivitet
  • Låg organiska och oorganiska föroreningar vid tidpunkten för förpackning
  • Bearbetning inkluderar omvänd osmos, aktivt kol och ultraviolett TOC-reduktion
  • Filtrerad till 0,1 mikron genom hydrofoba membranfilter
  • Certifierad för att innehålla mindre än 50 ppb TOC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 32 oz., 1000 ml
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Färg Bärnsten
Diameter (engelska) 3,7 tum
Inkluderar Fylld med TOC-vatten
Material Glas
nr per ärende 12
Certifikat och efterlevnad Certifierad att innehålla< 50 ppb totalt organiskt kol
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 205.74 mm
Produkttyp Flaska
Höjd (engelska) 8,1 tum
Förslutningsfoder PTFE/silikon
Stängningsstorlek 33-430 mm
Diameter (metrisk) 93.98 mm