Läs mer
SPEX CertiPrep™ OdorEroder
Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab
511.98 SEK - 520.00 SEK
Specifikationer
För användning med (applikation) | Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab |
---|
Beskrivning
- Non-toxic, environmentally safe purple beads trap odors, and convert them into harmless compounds that remain trapped in the beads
- As odors get trapped, the beads start turning brown
Specifikationer
Effectively neutralizes a wide range of chemical odors in the lab |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
SPEX CertiPrep™ OdorEroder