Läs mer
Spironolactone, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60119.03
| Kvantitet | 1g |
|---|
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Kemiska identifierare
| 52-01-7 | |
| 416.576 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| CHEBI:9241 | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| C24H32O4S | |
| MFCD00082250 | |
| 5833 | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
Specifikationer
| Spironolactone | |
| White | |
| C24H32O4S | |
| 14,8760 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate | |
| 5833 | |
| 416.58 |
| 52-01-7 | |
| 1g | |
| MFCD00082250 | |
| Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C | |
| 416.576 | |
| CHEBI:9241 |
Säkerhet och hantering
- Spironolactone
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..