Läs mer
Spironolactone, Thermo Scientific™
383.91 SEK - 2603.93 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 52-01-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C24H32O4S |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.576 |
| MDL-nummer | MFCD00082250 |
| InChI-nyckel | LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N |
| PubChem CID | 5833 |
| ChEBI | CHEBI:9241 |
| IUPAC-namn | S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
| LEDER | CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15402949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.03 |
1g |
383.91 SEK
1g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15412949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.06 |
5g |
1480.01 SEK
5g |
Beräknad leverans: 21-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15422949
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60119.09 |
10g |
2603.93 SEK
10g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water.
Notes
Store in cool. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
Kemiska identifierare
| 52-01-7 | |
| 416.576 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| CHEBI:9241 | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C |
| C24H32O4S | |
| MFCD00082250 | |
| 5833 | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate |
Specifikationer
| Spironolactone | |
| White | |
| MFCD00082250 | |
| Soluble in chloroform and methanol. Slightly soluble in water. | |
| CC(=O)SC1CC2=CC(=O)CCC2(C3C1C4CCC5(C4(CC3)C)CCC(=O)O5)C | |
| 416.576 | |
| CHEBI:9241 |
| 52-01-7 | |
| C24H32O4S | |
| 14,8760 | |
| LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N | |
| S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimethyl-3,5'-dioxospiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'-oxolane]-7-yl] ethanethioate | |
| 5833 | |
| 416.58 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H360-H302
May damage fertility or the unborn child.
Harmful if swallowed.
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
H351-H360F-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 200-133-6
missing translation for 'rtecsNumber' : TU4725000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Spironolactone
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..