Läs mer
Kartell™ Sprayflaska
Produktkod. 10579662
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10579662 1000 mL Varje
1 options
Produktkod. 10579662 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0032700
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dispensera och spraya vätskor effektivt. Kartell™ Spray Bottle är idealisk för att dispensera ett brett utbud av vätskor inklusive rengöringsmedel, kosmetika och kemiska specialiteter. Flaskan har en finfördelare med en justeringsstråle.
  • Atomizers med justering
  • HDPE
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Diameter (metrisk) yttre hals 90mm
Diameter (metrisk) Inre 22.5 mm
Material Plast
Liner material HDPE
Höjd (metrisk) 271 mm
Bilden är exemplarisk - sprayhuvudet kan se annorlunda ut