Läs mer
SPTLC1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D11D7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
4652.90 SEK
Specifikationer
| Antigen | SPTLC1 |
|---|---|
| Klona | 2D11D7 |
| Koncentration | 500 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16879175
|
Proteintech
66899-1-IG-150UL |
150 μL |
4652.90 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The SPTLC1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SPTLC1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SPTLC1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifikationer
| SPTLC1 | |
| 500 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10558 | |
| Primary |
| 2D11D7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Rat, Mouse | |
| IgG1 |